Learn More
Méthyl pentadécafluoroheptyl cétone, TRC
Code produit 30465911
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30465911 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30465911 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33029050MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Pentadecafluoroheptyl Ketone
CAS 754-85-8
Formule moléculaire C9H3OF15
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H3F15O/c1-2(25)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)24/h1H3
SMILES CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nom IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-pentadécafluorononane-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 412.1
Poids de la formule 411.9944