Learn More
(S)-(+)-3-hydroxy-2-méthylpropionate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430830 10 g 10g
11420830 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11430830 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044483.09
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 80657-57-4 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
Methyl (S)-(+)-3-hydroxy-2-methylpropionate is used as a starting material for the synthesis of dictyostatin, discodermolide and spongidepsin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80657-57-4
Formule moléculaire C5H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 118.13
Numéro MDL MFCD00064520
Clé InChI ATCCIZURPPEVIZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme s-methyl 3-hydroxy-2-methylpropanoate, methyl s-+-3-hydroxy-2-methylpropionate, s-+-3-hydroxy-2-methylpropionic acid methyl ester, methyl 2s-3-hydroxy-2-methylpropanoate, 2-methyl-3-hydroxypropanoic acid, propanoic acid, 3-hydroxy-2-methyl-, methyl ester, 2s, s-+-methyl 3-hydroxy-2-methylpropionate, s-3-hydroxy-2-methylpropionic acid methyl ester, +-methyl l-beta-hydroxyisobutyrate, methyl 3-hydroxy-2-methylpropanoate #
CID PubChem 10192563
Nom IUPAC methyl 3-hydroxy-2-methylpropanoate
SMILES COC(=O)C(C)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl (S)- (+)-3-hydroxy-2-methylpropionate
Couleur Incolore
Densité 1.07 g/mL
Point d’ébullition 74°C (10 mmHg)
Point d’éclair 81°C (178°F)
Indice de réfraction 1.425
Quantité 10 g
Beilstein 1720830
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in methanol.
Rotation optique +27° (c=4 in methanol)
Poids de la formule 118.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide