Learn More
Relaxin R1/LGR7 Antibody (933344) [Allophycocyanin], R&D Systems™
Code produit 18621094 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18621094 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18621094 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB8898A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    762.50€
    651.00€ / 0.1mL
    Save 111.50€
    14% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Relaxin R1/LGR7 Monoclonal specifically detects Relaxin R1/LGR7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Relaxin R1/LGR7
Applications CyTOF, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 933344
Conjugué APC
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 7, Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 7, LGR7.1, LGR7.10, LGR7LGR7.2, MGC138347, MGC142177, Relaxin family peptide receptor 1, relaxin receptor 1, relaxin/insulin-like family peptide receptor 1, RXFPR1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Relaxin R1, Met1-Ser398, Accession # Q9HBX9
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche GPCR
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 59350
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus