Learn More
Thiocyanate de méthyle, TRC
Code produit 30478237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478237 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30478237 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33131010ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Thiocyanate
CAS 556-64-9
Formule moléculaire C2H3NS
Quantité 10 mL
Synonyme Methyl Sulfocyanate, Methyl Thiocyanate, NSC 9368, Thiocyanic Acid Methyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C2H3NS/c1-4-2-3/h1H3
SMILES CSC#N
Nom IUPAC thiocyanate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 73.12
Poids de la formule 72.9986