Learn More
Méthylcyclohexane, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368297 500 g 500g
11358297 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11368297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 031861.36
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 108-87-2 | C7H14 | 98.19 g/mol
Methylcyclohexane is used as rubber, paint and varnish, used solvents, oils, such as solvent extraction, which can also be used for organic synthesis, Standards for the calibration of the thermometer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-87-2
Formule moléculaire C7H14
Poids moléculaire (g/mol) 98.19
Numéro MDL MFCD00001497
Clé InChI UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
CID PubChem 7962
Nom IUPAC méthylcyclohexane
SMILES CC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylcyclohexane
Point de fusion -126°C
Couleur Incolore
Densité 0.771 g/mL
Point d’ébullition 101°C
Point d’éclair -4°C (-25°F)
Indice de réfraction 1.423
Quantité 500 g
Numéro UN UN2296
Beilstein 505972
Merck Index 14,6047
Informations sur la solubilité Soluble in water 0.1g/L (20°C).
Poids de la formule 98.19
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Liquide