Learn More
Méthyldopate, TRC
Code produit 30467228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30467228 2.5 g 2.50g
30472705 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30467228 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3038652.5G
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2508-79-4
Formule moléculaire C12 H17 N O4 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 275.73
Synonyme L-Tyrosine, 3-hydroxy-α-methyl-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-, ethyl ester, hydrochloride, (-)- (8CI), L-Tyrosine, 3-hydroxy-α-methyl-, ethyl ester, hydrochloride (9CI), Aldomet ester hydrochloride, Methyldopa ethyl ester hydrochloride, Methyldopate hydrochloride, α-Methyl-L-dopa ethyl ester hydrochloride, α-Methyldopa ethyl ester hydrochloride
Nom IUPAC éthyle (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphényl)-2-méthylpropanoate ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@@](C)(N)Cc1ccc(O)c(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyldopate Hydrochloride
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C12H17NO4.ClH/c1-3-17-11(16)12(2,13)7-8-4-5-9(14)10(15)6-8;/h4-6,14-15H,3,7,13H2,1-2H3;1H/t12-;/m0./s1
Poids de la formule 275.0924