Learn More
5'-Nucleotidase/CD73 Antibody (001), PE, R&D Systems™
Code produit 18604521 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604521 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18604521 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP289705PE
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
5'-Nucleotidase/CD73 Monoclonal specifically detects 5'-Nucleotidase/CD73 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène 5'-Nucleotidase/CD73
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 001
Conjugué PE
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS
Alias de gène 5' nucleotidase (CD73), 5'-NT, 5'-nucleotidase, ecto (CD73), CD73, CD73 antigen, E5NT, EC 3.1.3.5, ecto-5'-nucleotidase, eN, eNT, NT, NT55'-nucleotidase, NTE, Purine 5-Prime-Nucleotidase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human 5'-Nucleotidase/CD73 (Accession#: NP_002517.1; Met1-Lys547).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism, Myeloid derived Suppressor Cell
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4907
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus