Learn More
Dithiocyanate de méthylène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methylene dithiocyanate |
| CAS | 6317-18-6 |
| Formule moléculaire | C3 H2 N2 S2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Methylene Dithiocyanate, Thiocyanic acid','C,C'-methylene ester (ACI), Thiocyanic acid','methylene ester (6CI','7CI','8CI','9CI), Antiblu 3737, Antiblu 3738, Basiment 540, Bis(thiocyanato)methane, Busan 110, Dithiocyanomethane, Kilstain, MBT, Metasol T 10, Methylene bis(thiocyanate), Methylene dithiocyanate, Methylene thiocyanate, Methylenedirhodanide, Nalco 5793, Nalco D 2303, Nalfloc N 206, NSC 40464, Proxel MB, Slimicide MC, V 709, WT 307B |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H2N2S2/c4-1-6-3-7-2-5/h3H2 |
| SMILES | N#CSCSC#N |
| Nom IUPAC | thiocyanatométhyl thiocyanate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 130.19 |
| Poids de la formule | 129.9659 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?