Learn More
Methyleo-toluate, 99%, ACROS Organics™
Code produit 10413361 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
25 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10413361 25 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10413361 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 414950250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl o-toluate
CAS 89-71-4
Couleur Incolore
Densité 1.0700g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H10O2
Formule linéaire CH3C6H4COOCH3
Indice de réfraction 1.5180 to 1.5200 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00008428
Quantité 25 g
Synonyme methyl o-toluate, methyl orthotoluate, o-toluic acid, methyl ester, methyl o-methylbenzoate, methyl toluate, benzoic acid, 2-methyl-, methyl ester, 2-methylbenzoic acid methyl ester, o-toluic acid methyl ester, methyl-o-methyl benzoate, 2-methyl methylbenzoate
Clé InChI WVWZECQNFWFVFW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)OC
Nom IUPAC methyl 2-methylbenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 150.177
CID PubChem 33094
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Liquid