Learn More
Methylmalonyl Coenzyme A mutase Antibody [mFluor Violet 450 SE], R&D Systems™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
Methylmalonyl Coenzyme A mutase Polyclonal antibody specifically detects Methylmalonyl Coenzyme A mutase in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | Methylmalonyl Coenzyme A mutase |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | mFluor Violet 450 SE |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | EC 5.4.99.2, MCMmethylmalonyl Coenzyme A mutase, methylmalonyl CoA mutase, Methylmalonyl-CoA isomerase, methylmalonyl-CoA mutase, mitochondrial |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 451-750 of human Methylmalonyl Coenzyme A mutase (NP_000246.2).,, Sequence:, EMGGMAKAVAEGIPKLRIEECAARRQARIDSGSEVIVGVNKYQLEKEDAVEVLAIDNTSVRNRQIEKLKKIKSSRDQALAERCLAALTECAASGDGNILALAVDASRARCTVGEITDALKKVFGEHKANDRMVSGAYRQEFGESKEITSAIKRVHKFMEREGRRPRLLVAKMGQDGHDRGAKVIATGFADLGFDVDIGPLFQTPREVAQQAVDADVHAVGISTLAAGHKTLVPELIKELNSLGRPDILVMCGGVIPPQDYEFLFEVGVSNVFGPGTRIPKAAVQVLDDIEKCLEKKQQSV |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?