Learn More
SP Bel-Art™ Metric Elliptical (Egg-Shaped) Spinbar Magnetic Stirring Bars
Product Code. p-7213774 Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Length (Metric):
16 mm
38 mm
40 mm
51 mm
64 mm
Diameter (Metric):
6 mm
16 mm
19 mm
20 mm
Unit Size:
Each
Pack of 10
Product Code. 16815453
Brand: SP Bel-Art™ F371301606
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
View alternative products
Used in conjunction with a magnetic stirring plate, Spinbar™ stir bars create uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions. Perfect for Round Bottom Flasks
  • Contoured egg shape is ideal for use in round-bottom vessels / flasks; ensures complete mixing
  • Offers minimal contact when used in plastic containers; minimizes scraping
  • Egg shape provides pivot point without a separate ring or abrupt change in contour for smoother mixing
  • Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI PTFE Coating - Superior Chemical Compatibility
  • Magnets are egg-shaped for more uniform ‘strength’ throughout the bar, except three smallest sizes have a cylindrical magnet
  • Manufactured in a registered ISO 9001:2015 facility, as verified by SGS certification
  • Autoclave safe
Spezifikation
Autoclavable Autoclavable
Color White
Coating PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Diameter (Metric) 6 mm
Length (Metric) 16 mm
Material PTFE
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt