Learn More
Phospho-Ephrin-B (Mouse/Rat Y343) Antibody, R&D Systems™
Code produit 18048131
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18048131 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18048131 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur PPS049
 Article restreint
Estimated Shipment: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
Prepared from rabbit serum by affinity purification via sequential chromatography on phospho and dephosphopeptide columns.
Ephrin-B Polyclonal specifically detects Ephrin-B in Human, Mouse, Rat, Chicken, Xenopus samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Ephrin-B
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:1000 dilution
Alias de gène craniofrontonasal syndrome (craniofrontonasal dysplasia), EFL3, EFL-3, ELK ligand, ELK-L, EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 2, EphrinB, ephrin-B1, EPLG2CFNS, LERK-2, LERK2CFND, ligand of eph-related kinase 2, MGC8782
Symboles de gène(s) EFNB1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding the phospho-Y331 of chicken Ephrin-B
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1947
Spécificité du test This antibody is specific for the ∼45 kDa Ephrin-B phosphorylated at Y343 in Western blots of rat testis.
Espèces cibles Human, Mouse, Rat, Chicken, Xenopus species
Contenu et stockage For long-term storage, < -20degrees C is recommended. Product is stable at < -20degrees C for at least 1 year.
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Gamme de produits R&D Systems