Learn More
STEMCELL Technologies mFreSR™
Code produit 13479008
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 tubes de 5 ml
50 ml
Conditionnement:
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13479008 50 ml 50mL
15522640 10 tubes de 5 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13479008 Fournisseur STEMCELL Technologies Code fournisseur 05855
 Article restreint
Estimated Shipment: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Defined, serum-free cryopreservation medium for human ES and iPS cells
  • mFreSR™ is a serum-free cryopreservation medium designed for the cryopreservation of human embryonic and induced pluripotent stem cells (ES and iPS cells)
  • mFreSR™ contains DMSO and is complete and ready-to-use
  • Together with mTeSR™1, TeSR™2, or mTeSR™ Plus, mFreSR™ eliminates the use of feeders and serum
  • Human ES and iPS cells cryopreserved in mFreSR™ have thawing efficiencies higher than reported conventional thawing methods using serum
Spécification
Type de cellule Cellules souches pluripotentes
À utiliser avec (application) Cryoconservation
Quantité 50 ml