Learn More
R&D Systems™ MI 2 (MALT1 inhibitor)
Code produit 30001668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001668 50 mg 50mg
30001654 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30001668 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4848/50
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. MALT1 inhibitor
MALT1 inhibitor (IC50 = 5.84 μM). Binds directly to MALT1 and irreversibly suppresses protease function. Decreases NF-κB activity induced by MALT1. Inhibits cell proliferation and MALT1-mediated cleavage activity. Suppresses human TMD8 and HBL-1 activated B cell-like diffuse large B cell lymphoma (ABC-DLBCL) tumor xenografts in mice and primary human ABC-DLBCLs ex vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1047953-91-2
Formule moléculaire C19H17Cl3N4O3
Spécification
Nom chimique ou matériau MI 2 (MALT1 inhibitor)
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 455.72
Pureté >98%
Poids moléculaire 455.72