Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Micro-Thin™ White Nitrile Gloves
Codice prodotto. 17873672 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
missing translation for 'unitSize'
Pack of 200
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17873672
missing translation for 'mfr': Ansell 313015080
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
White nitrile gloves with ideal dexterity, comfort, and fit for the healthcare setting.
  • ASTM D6978, ASTM D6319 certified
  • Non-sterile glove made with a thinner formulation to provide high tactile sensitivity and dexterity
  • High quality manufacturing ensures this glove will hold up for a variety of clinical procedures
  • High tactile sensitivity is ideal for palpating veins and starting IVs
  • Textured surface of the glove promotes sure handling of materials and instruments
  • 200 gloves/box reduces restocking and reorders
  • For use in chemotherapy and healthcare applications
Specifica
Certifications/Compliance ASTM D6978, ASTM D6319, CE 0493, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001
Certifications/Compliance (Europe) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Accelerator Free No
Applications Healthcare
AQL 1.5
Color White
Disposable Single-use
Exterior Finish Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 3.1 mil
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 2.4 mil
Palm Thickness (Metric) 0.06 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size 7.5/8
Sterility Non-sterile
Thickness (English) 2.4 mil
Thickness (Metric) 0.06 mm
FDA 510 (k) Yes
Model MICRO-TOUCH-313015
Length (English) 9.5 in.
Length (Metric) 24 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato