Learn More
Ansell MICROFLEX™ 92-134 Nitrile Glove
Descrizione
- Made of a soft nitrile formulation for comfortable fit and feel
- Lightweight construction for tactile sensitivity and fine motor control
- Designed for a broad range of applications across all industries
- Textured on the fingertips for secure handling of tools and materials
Specifica
Specifica
| Accelerator Free | No |
| Applications | Healthcare |
| AQL | 1.5 |
| Color | Blue |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Partially Textured |
| Finger Thickness (English) | 4.3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.11 mm |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?