Description
- Combinaison avec capuche en 3 parties
- Élastique aux poignets, à la taille et aux chevilles
- Fermeture éclair frontale à double sens avec rabat anti-tempête refermable
- Filtre 100 % des particules > 3 microns
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour contribuer à réduire le risque de coup de chaleur
- Sans silicone pour les applications de peinture par pulvérisation
- Corps optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaisons universelles |
| Dimensions | 2XL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polypropylène SMS |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?