Learn More
Thermo Scientific™ Lames de microscope, à encoche, 1 mm
Les lames Premium sont fabriquées par un processus de nettoyage exclusif unique destiné à fournir des résultats homogènes et une interprétation facile. Ce processus permet d’utiliser ces lames dans les applications d’histologie et de microbiologie de routine ; et de manière plus spécifique pour les frottis sanguins.
Marque:  Thermo Scientific™ AAAC0170076002EA0MNZ#0#G#
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15284297
  • 159.84€ / 50 pièces
nous consulter 056 260 260
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fabriquées en verre sodocalcique extra blanc suisse
  • Teneur réduite en fer pour une faible auto-fluorescence
  • Scintillement verdâtre réduit
  • Transparence optimale et parfaite garantie
  • Propres, plates et adaptées à une utilisation immédiate
Spécification
Spécification
76mm
1mm
Verre sodocalcique
Non
17mm
Sans revêtement
50 pièces en papier
76 x 17 mm