Learn More
Thermo Scientific™ Lames de microscope, à encoche, carrées
Les lames Premium sont fabriquées par un processus de nettoyage exclusif unique destiné à fournir des résultats homogènes et une interprétation facile. Ce processus permet d’utiliser ces lames dans les applications d’histologie et de microbiologie de routine ; et de manière plus spécifique pour les frottis sanguins.
Marque:  Thermo Scientific™ AAAC0260026002EB0MNZ#0#G#
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15103584
  • 162.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée
03-06-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fabriquées en verre sodocalcique extra blanc suisse
  • Teneur réduite en fer pour une faible auto-fluorescence
  • Scintillement verdâtre réduit
  • Transparence optimale et parfaite garantie
  • Propres, plates et adaptées à une utilisation immédiate
Spécification
Spécification
26mm
1mm
Sans revêtement
100 pièces en papier
26 x 26 mm
26mm
Extra-blanc
Verre sodocalcique
Non
Vidéos
Documents