Learn More
Midecamycin, 900μg/mg
Code produit 15487249
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487249 500 mg 500mg
15477249 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15487249 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66046.ME
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Un antibiotique à large spectre
A broad spectrum antibiotic
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35457-80-8
Formule moléculaire C41H67NO15
Poids moléculaire (g/mol) 813.979
Numéro MDL MFCD00865000
Clé InChI DMUAPQTXSSNEDD-RBATUFKESA-N
CID PubChem 124225192
Nom IUPAC [(4R,5R,6S,7R,9R,10R,11E,13Z,16R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-5-[(2S,4R,5S,6S)-4-hydroxy-4,6-dimethyl-5-propanoyloxyoxan-2-yl]oxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-7-(2-oxoethyl)-1-oxacyclohexadeca-11,13-di
SMILES CCC(=O)OC1CC(=O)OC(CC=CC=CC(C(CC(C(C1OC)OC2C(C(C(C(O2)C)OC3CC(C(C(O3)C)OC(=O)CC)(C)O)N(C)C)O)CC=O)C)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Midecamycin
Type Midecamycin
Note relative au nom 900μg/mg
Forme physique Powder
Point de fusion 155°C to 156°C
Couleur Blanc
Quantité 500 mg
Point d’éclair >110°C (230°F)
Point d’ébullition 874°C
Informations sur la solubilité Soluble in methanol or ethanol; Insoluble in water
Poids de la formule 813.97