Learn More
R&D Systems™ Mifepristone
Code produit 30002128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30002128 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30002128 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 1479/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.31€
    117.60€ / 100mg
    Save 12.71€
    9% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Progesterone and glucocorticoid receptor antagonist
Selective antagonist at progesterone (PR) and glucocorticoid (GR) receptors in vitro and in vivo. Is a silent antagonist at PR and has a higher affinity than progesterone. Has higher affinity for GR than dexamethasone (Cat. No. 1126).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mifepristone
CAS 84371-65-3
Quantité 100 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C29H35NO2
Poids de la formule 429.6
Pureté >99%
Poids moléculaire 429.604