Learn More
White spirit 50000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Distillates (Petroleum), hydrotreated light |
| CAS | 64742-47-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Distillates (Petroleum), hydrotreated light |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Concentration | 50000 μg/mL |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Mineral Spirits, Distillates (petroleum), hydrotreated light, Hydrotreated light distillate (petroleum), Dearomatized kerosine, Deodorized kerosene, Low odor paraffinic solvent, UN 1268 |
| Solvent or Matrix | Dichlorométhane |
| Quantité | 1 mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?