Learn More
Abcam Kit de détection des radicaux hydroxyliques mitochondriaux, fluorescent, test 200
Tous les produits Abcam ProduitsDescription
- Méthode de détection : Fluorescente
- Types d’échantillons : cellules en suspension, cellules adhérentes
- Instruments compatibles : lecteur de microplaques, microscope à fluorescence
- Cité dans : > 5 publications (7 au total)
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Spécification
| Emplacement de détection | Détection In-Cell |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques, microscope à fluorescence |
| Format | Kit d’outils |
| Nbre de réactions | 200 tests |
| Molécule cible | Radical hydroxyle |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Type d’échantillon | Cellules en suspension, cellules adhérentes |
| Quantité | 200 tests |
| À utiliser avec (application) | Détection des radicaux hydroxyles |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?