missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CLP Additional Analytes Mix, SPEX CertiPrep™
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mL
Förpackningsstorlek
1mL
Beskrivning
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| 2-Methylnaphthalene | 91-57-6 | 2000μg/mL |
| 2-Nitroaniline | 88-74-4 | 2000μg/mL |
| 3-Nitroaniline | 99-09-2 | 2000μg/mL |
| 4-Chloroaniline (p-Chloroaniline) | 106-47-8 | 2000μg/mL |
| 4-Nitroaniline | 100-01-6 | 2000μg/mL |
| Benzyl alcohol | 100-51-6 | 2000μg/mL |
| Dibenzofuran | 132-64-9 | 2000μg/mL |
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | CLP Additional Analytes Mix |
| Name Note | SW-846 Method 8270 |
| Packaging | 2mL amber prescored glass ampule |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Methods | For US EPA Method 625, 8270, 8270C |
| For Use With (Equipment) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Solvent or Matrix | MeCl |
| Quantity | 1 mL |
Product intended for laboratory use only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering