Learn More
Tocris Bioscience™ MK 0677
Description
MK 0677 is a high affinity ghrelin receptor agonist (pKi = 8.14). Growth hormone (GH) secretagog; stimulates GH release from rat pituitary cells in vitro (EC50 = 1.3 nM) and enhances GH plasma levels in vivo. Also attenuates isoproterenol -induced lipolysis in rat adipocytes in vitro. Orally bioavailable.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | 2-Amino-N-[(1 R)-2-[1,2-dihydro-1-(methylsulfonyl)spiro[3 H-indole-3,4 '-piperidin]-1 '-yl]-2-oxo-1-[(phenylmethoxy)methyl]ethyl]-2-methylpropanamide methanesulfonate |
| CAS | 159752-10-0 |
| Synonym | Ibutamoren mesylate, L-163,191 |
| Quantity | 50 mg |
| Target | Ghrelin Receptor Agonists |
| Molecular Formula | C27H36N4O5S.CH3SO3H |
| Formula Weight | 624.77 |
| Purity | 98% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?