Learn More
Invitrogen™ MLK3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1T96)
Code produit 30830265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30830265 50 μL
30829401 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30830265 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA565282
 Article restreint
Estimated Shipment: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
MLK3 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
MAP3K11 (MLK3) is a serine/threonine kinase that activates both the p38 MAP kinase and c-Jun kinase pathways. This kinase contains a SH3 domain and a leucine zipper-basic motif. This kinase preferentially activates MAPK8/JNK kinase, and functions as a positive regulator of JNK signaling pathway. This kinase can directly phosphorylate, and activates IkappaB kinase alpha and beta, and is found to be involved in the transcription activity of NF-kappaB mediated by Rho family GTPases and CDC42.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MLK3
Applications Western Blot
Classification Recombinant Monoclonal
Clone K01_1T96
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 50mM tris glycine with 0.05% BSA, 40% glycerol, 150mM NaCl and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Expression MAP3K11
Numéro d’ordre du gène Q16584
Alias de gène 2610017K16Rik; MAP3K11; MEKK11; MGC17114; mitogen activated protein kinase kinase kinase 11; mitogen-activated protein kinase kinase kinase 11; Mixed lineage kinase 3; Mlk3; MLK-3; protein-tyrosine kinase PTK1; PTK1; RHOE; SH3 domain-containing proline-rich kinase; SPRK; Src-homology 3 domain-containing proline-rich kinase
Symboles de gène(s) MAP3K11
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide of human MLK3.
Méthode de purification Protein A/G
Quantité 50 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4296
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG