Learn More
R&D Systems™ MLS 1547
Code produit 18757326
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18757326 25 mg 50mg
18749496 5 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18757326 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 6171/25
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. G protein-biased D2 partial agonist
MLS 1547 is a G protein-biased D2 receptor partial agonist (Ki = 1.2 μM). Stimulates D2 receptor G protein-mediated signaling and acts as an antagonist of dopamine-mediated β-arrestin recruitment at D2 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-7-[[4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]methyl]-8-quinolinol
CAS 315698-36-3
Plage de pourcentage du dosage >98%
Quantité 25 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C19H19ClN4O
Poids de la formule Observed MW: 354.83