Learn More
Invitrogen™ SYTO™ 41 Blue Fluorescent Nucleic Acid Stain - 5 mM Solution in DMSO
Product Code. 10155142
Click to view available options
Quantity:
250 μL
Unit Size:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Se returpolicy
Produktkod. 10155142
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ S11352
Edge
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
For use with fluorescence microscopy and flow cytometry
The cell-permeant SYTO 41 blue fluorescent nucleic acid stain exhibits bright, blue fluorescence upon binding to nucleic acids. Because the staining pattern of the SYTO dyes in live cells may vary from one cell type to another, we offer the SYTO Blue Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit (Cat. No. S-11350) to enable researchers to find the dye that works best for a particular application.
Any physiological buffer between pH 7.0–8.0, including PBS, can be used to dilute the SYTO dyes for the staining solution.
Beställningsinfo
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Color Blue
Content And Storage Store in freezer at -5°C to -30°C and protect from light.
Excitation Wavelength Range 430 nm
Dye Type Cell-Permeant
For Use With (Equipment) Fluorescence Microscope
Quantity 250 μL
Volume (Metric) 250 μL
Detection Method Fluorescence
Description SYTO™ 41 Blue Fluorescent Nucleic Acid Stain - 5 mM Solution in DMSO
Emission 454 nm
Product Line SYTO
Shipping Condition Room Temperature
Label Type Fluorescent Dye
Product Type Nucleic Acid Stain
SubCellular Localization Nucleic Acids
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.