Learn More
Invitrogen™ Molecular Probes™ TSA™ Kit 41, with HRP-Goat Anti-Rabbit IgG and Alexa Fluor™ 555 Tyramide
Product Code. 10656543
Click to view available options
Quantity:
1 Kit
Unit Size:
1 set
Product Code. 10656543
Brand: Invitrogen™ T30954
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
View alternative products
Enzyme-mediated detection method uses the catalytic activity of horseradish peroxidase (HRP) to generate high-density labeling of a target protein or nucleic acid sequence in situ
  • Includes HRP-goat anti-rabbit IgG and bright, orange-fluorescent Alexa Fluor 555 tyramide, which is spectrally similar to Cy3 dye
Cell Analysis, Cellular Imaging, Fluorescence In Situ Hybridization, IHC Staining and Detection, Immunocytochemistry (ICC), Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining and Detection, Immunohistochemistry (IHC), In Situ Hybridization (ISH)
Order Info
Shipping Condition: Room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Content And Storage Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Quantity 1 Kit
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.