Learn More
Tamis moléculaires, 13X, granulés de3-4 mm (0,12-0,16 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327758 5 kg 5kg
11337758 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11327758 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033550.A7
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 63231-69-6
Some of the major applications include commercial gas drying, air plantfeed purification (simultaneous H2O and CO2 removal) and liquid hydrocarbon/natural gas sweetening (H2S and mercaptan removal).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63231-69-6
Numéro MDL MFCD00131613
Nom IUPAC Molecular sieves 13X
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular sieves 13X
Note relative au nom 3 to 4mm (0.12 to 0.16 in.) dia. pellets
Granulométrie 1/8 in.
Sensibilité Hygroscopic
Quantité 5 kg
Forme physique Culot
Informations sur la solubilité It is insoluble in water.