Learn More
Tamis moléculaires, 5 Å, granulés, 3,2 mm, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15644110 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15644110 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15644110 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 3410291KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Granulés, 3,2 mm
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular sieves, 5Å
Conditionnement Flacon poly
Quantité 1 kg
CAS 69912-79-4
Formule moléculaire AlNaO6Si2
Formule linéaire Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Numéro MDL MFCD00147627
Numéro UN NONH for all modes of transport
Clé InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Nom IUPAC Molecular sieves 5A
Poids moléculaire (g/mol) 202.14
CID PubChem 19758701