Learn More
Tamis moléculaires, 5A, microbilles de 3-5mm (0,12-0,20po), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337575 1000 g 1kg
11327575 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11337575 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05722.0B
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 69912-79-4 | AlNaO6Si2 | 202.14 g/mol
Molecular sieves, 13X, 3-5mm (0.12-0.20in) beads are used for liquefied petroleum gas, natural gas drying, desulfurization, clean. It is used as an adsorbent for gases and liquids. It is used in chemistry laboratory for separating compounds and drying reaction starting materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69912-79-4
Formule moléculaire AlNaO6Si2
Poids moléculaire (g/mol) 202.14
Numéro MDL MFCD00147627
Clé InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 19758701
Nom IUPAC aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular sieves, 5A
Note relative au nom 3 to 5mm (0.12 to 0.20 in) beads
Sensibilité Hygroscopic
Quantité 1000 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.