Learn More
R&D Systems™ Molnupiravir
Description
Molnupiravir is a broad-spectrum antiviral prodrug of the nucleoside analog β-D-N4-hydroxycytidine (NHC). Molnupiravir competes predominantly with CTP for incorporation; it induces lethal viral mutagenesis by increasing G to A and C to U transition mutations without inhibition of RNA synthesis in replicating coronaviruses, which prevents the development of viral resistance. In primary airway epithelial cell cultures, Molnupiravir dose-dependently inhibits SARS-CoV-2 infectious virus production; it also inhibits MERS-CoV and SARS-CoV with EC50 values in the submicromolar range. In mice infected with SARS-CoV or MERS-CoV, Molnupiravir improves pulmonary function, and reduces virus titer and body weight loss. Molnupiravir also displays in vivo efficacy against seasonal and pandemic influenza A shed virus. It is orally bioavailable.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | β-D-N4-hydroxycytidine-5 '-isopropyl ester |
| CAS | 2492423-29-5 |
| Quantité | 10 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Cible | Antiviral Compounds |
| Formule moléculaire | C13H19N3O7 |
| Pureté | 98% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?