Learn More
Oxyde de molybdène (VI), ACS, 99,5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11314217 500 g 500g
11304217 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11314217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036687.36
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
Molybdenum(VI) oxide is a very promising and stable oxide for electrochromic applications and used as a catalyst in oil industr. It is also used to make metal molybdenum. It has a wide band gap type semiconductor with distinctive electrochromic, thermochromic, and photochromic properties, has been widely investigated as smart materials for catalysis sensors, lubricants, lithium battery, organic solar cells, and display materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Source de composés de molybdène, en agriculture, en chimie analytique, en tant qu’inhibiteur de corrosion, dans les glaçures, les émaux et les pigments en céramique, en tant que catalyseur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-27-5
Formule moléculaire MoO3
Poids moléculaire (g/mol) 143.95
Numéro MDL MFCD00003469
Clé InChI JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
CID PubChem 14802
ChEBI CHEBI:30627
Nom IUPAC trioxomolybdène
SMILES O=[Mo](=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1155°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Molybdenum oxide
Point de fusion 795°C
Note relative au nom For analysis ACS
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Densité 4.692 g/mL
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,6239
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water; Soluble in concentrated mineral acids,alkali hydroxide solutions.
Poids de la formule 143.94
Pourcentage de pureté ≤99.5%
Qualité ACS