Learn More
Molybdenum wire, 0.203mm (0.008in) dia, hard, 99.9%(metals basis)
Product Code. p-7059655
Click to view available options
Quantity:
1 m
10 m
5 m
Unit Size:
10m
1m
5m
Product Code. 15466765
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045134.G1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-98-7
Molecular Formula Mo
Molecular Weight (g/mol) 95.95
MDL Number MFCD00003465
InChI Key ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC Name molybdenum
SMILES [Mo]
Tekniske data
Quantity 1 m
Weight ≈0.33g/m
Form Wire
Percent Purity 99.9%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Molybdenum wire, 0.203mm (0.008 in.) dia., Hard
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.