Learn More
Tocris Bioscience™ Monastrol
GREENER_CHOICE
Product Code. 30001232
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Product Code. 30001232
Brand: Tocris Bioscience™ 1305/10
Selective inhibitor of mitotic kinesin Eg5
Potent, cell-permeable, small molecule mitosis inhibitor that does not interact with tubulin. Arrests cells in mitosis and specifically inhibits the motility of the mitotic kinesin Eg5, a motor protein required for mitotic spindle formation and maintenance (IC50 = 14 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 254753-54-3
Molecular Formula C14H16N2O3S
Specifica
Quantity 10 mg
Formula Weight 292.35
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 292.353
Chemical Name or Material Monastrol
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato