Learn More
Montmorillonite K-10, granulés, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15397390 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15397390 5 kg 5kg
15250309 100 g 100g
15387390 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15397390 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456070050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1318-93-0 | Al2H2O12Si4 | 360.307 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1318-93-0
Formule moléculaire Al2H2O12Si4
Poids moléculaire (g/mol) 360.307
Clé InChI GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme montmorillonite, bentolite, gelwhite l, montmorillonite ksf, montmorillonite k 10, unii-a585mn1h2l, envirobent, neokunibond, arcillite, bedelix
CID PubChem 71586775
Nom IUPAC Dialuminium ; dioxosilane ; oxygène(2-) ; hydrate
SMILES O.[O-2].[O-2].[O-2].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Montmorillonite K-10
Quantité 5 kg
Fieser 15,213
Merck Index 11,6168
Densité 0.500 to 0.600 kg/l