Learn More
(±)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride, 96%, Thermo Scientific™
Product Code. 15478846
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
This item is not returnable. Se returpolicy
Produktkod. 15478846
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64336.MD
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66937-99-3
Molecular Formula C5H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 131.13
MDL Number MFCD01318649,MFCD03426306,MFCD03426307
InChI Key JUNOWSHJELIDQP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-morpholinecarboxylic acid, 3-morpholine carboxylic acid, r-3-morpholinecarboxylic acid, 3-morpholinecarboxylicacid, 3-morpholinecarboxylicacid, 3r, 3-morpholinecarboxylicacid, 3s, acmc-20agwb, acmc-209pcc, acmc-209vok, 3-morphline carboxylic acid
PubChem CID 3340152
IUPAC Name morpholine-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1COCCN1
Specifikationer
Melting Point 245°C to 250°C
Color White
Quantity 250 mg
UN Number UN2811
Beilstein 115879
Formula Weight 167.59
Percent Purity 96%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material (±)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.