Learn More
Mouse anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody (4D2D9G8), Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsBeschreibung
IgG (H+L) Monoclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG (H+L) |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 4D2D9G8 |
| Concentration | 1.0 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000 |
| Gene Alias | immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker) |
| Gene Symbols | IGHG1 |
| Host Species | Mouse |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?