Learn More
Invitrogen™ Mouse anti-Human IgG3 (Hinge) Secondary Antibody, HRP
Catalog No. 10660094
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
500 μL
Packungsgröße:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité Packungsgröße
10660094 500 μL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10660094 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MH1732
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Mouse anti-Human IgG3 (Hinge) Secondary Antibody for Western Blot, IHC, ELISA
Anti-Human secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigène Human IgG3 (Hinge)
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone HP6047
Concentration 0.4 mg/mL
Conjugué HRP
Formule PBS with 4mg/mL BSA, 40% glycerol and 0.1% Kathon
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human IgG3.
Méthode de purification purified
Quantité 500 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Human
Contenu et stockage 4°C
Type de produit Secondary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG3 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.