Learn More
Gibco™ Mouse FGF-4 Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
450-57-1MG will be provided as 2 x 500 μg (450-57-500UG). Recombinant Murine FGF-4 is a 19.0 kDa protein consisting of 173 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | P11403 |
| For Use With (Application) | Functional Assay |
| Formulation | protein with no preservative |
| Gene ID (Entrez) | 14175 |
| Molecular Weight (g/mol) | 19 kDa |
| Name | Mouse FGF-4 |
| Quantity | 100 μg |
| Source | E. coli |
| Regulatory Status | RUO |
| Endotoxin Concentration | <1 EU/ μg |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.