Learn More
R&D Systems™ Mouse Integrin beta 2/CD18 (NP_032430) VersaClone cDNA
Description
This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. It is inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.
Order Info
Ships at ambient temperature
Spécification
Spécification
| Expression | Integrin beta 2/CD18 |
| Numéro d’adhésion | NP_032430 |
| Concentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formule | cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.149 |
| Type d’insert | 2325bp |
| Identification génétique (Entrez) | 3689 |
| Alias de gène | 959 beta subunit precursor)10, CD18, CD18 antigen, CD18beta 2, cell surface adhesion glycoprotein (LFA-1, CR3, integrin beta-2, integrin, beta 2 (antigen CD18 (p95), lymphocyte function-associated antigen 1;macrophage antigen 1 (mac-1) beta subunit), integrin, beta 2 (complement component 3 receptor 3 and 4 subunit), ITGB2, LAD, LCAMB, leukocyte cell adhesion molecule CD18, leukocyte-associated antigens CD18/11A, CD18/11B, CD18/11C, LFA-1, LFA-1 beta, MAC-1 beta, MF17, MFI7, P150, p150,95 beta |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Mouse |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Afficher plus |
For Reasearch Use Only. Not for use in Humans.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.