Learn More
Mouse kidney tissue lysate (14 days), 100 ug
Code produit 32157063 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
32157063 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32157063 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab7262100ug
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse kidney cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: kidney
  • Form: Liquid
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot