Learn More
R&D Systems™ Mouse Osteoprotegerin (AAH49782.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Osteoprotegerin/TNFRSF11B |
| Numéro d’adhésion | AAH49782.1 |
| Concentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formule | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Type d’insert | 1219 bp |
| Identification génétique (Entrez) | 4982 |
| Alias de gène | OCIF, OCIFMGC29565, OPG, OPGtumor necrosis factor receptor superfamily member 11 B, Osteoclastogenesis inhibitory factor, Osteoprotegerin, TNFRSF11B, TR1, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 11 b |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Mouse |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?