Learn More
STEMCELL Technologies Mouse Recombinant IL-13
Product Code. p-7217497
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
10 μg
100 μg
Unit Size:
100µg
10µg
Product Code. 17179391
Brand: STEMCELL Technologies 78030
Interleukin 13
  • Interleukin 13 (IL-13) is a type I cytokine, and signals through type I cytokine receptors to activate JAK/STAT and IRS-1/IRS-2 pathways
  • IL-13 is produced by T cells and innate lymphoid cells (Pulendran & Artis) and it inhibits production of pro-inflammatory cytokines, prostaglandins, and reactive oxygen and nitrogen species by monocytes and macrophages (Hershey)
  • Unlike human B cells, IL-13 has no effect on mouse B cell development and function
  • IL-13 promotes eosinophil survival, activation, and recruitment, and also activates mast cells (Hershey)
  • IL-13 regulates gastrointestinal parasite expulsion, airway hyperresponsiveness, allergic inflammation, tissue eosinophilia, goblet cell hyperplasia, intracellular parasitism, tissue remodeling, tumor cell growth, and fibrosis
  • IL-13 induces hypercontractility of smooth muscles by directly acting on the muscle cells as well as the enteric nerves (Wynn)
Tekniske data
Name Interleukin-13, NC30
Quantity 100 μg
Cell Type B Cells; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Monocytes
Purity or Quality Grade ≥95%
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.