Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse Y
Pour la lyse des bactéries Gram positif et négatif, des tissus fongiques et des spores, des levures, des moisissures, des algues filamenteuses et des biofilms
Marque:  MP Biomedicals™ 116960500
Informations supplémentaires : Poids : 0.45300kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15282840
  • 1425.00€ / 500 pièces
Date dexpédition estimée
du fournisseur 24-06-2019
Ajouter au panier
Description
Description
  • Le tube de 2 ml résistant aux chocs contient des microbilles de 0.5 mm de diamètre en oxyde de zirconium stabilisé à l’yttrium
  • Densité relative : 6.02
Applications :
Isolement et purification d’acides nucléiques
Spécification
Spécification
Sans DNase
Matrice de lyse Y
Sans RNase
Isolement et purification d’acides nucléiques, biologie moléculaire, expression génétique, analyse microbiologique
Tubes 500 x 2 ml
Vidéos