Läs mer
Welch™ MPC 301 Zp, ATEX Cat.2 Diaphragm Pump
Produktkod. 10091832 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Flow Rate:
38 L/min.
Förpackningsstorlek:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10091832
Brand: Welch™ 400048104
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Designed for use as a backing pump for rotary evaporators, vacuum ovens or gel dryer. Welch Ilmvac™ MPC 301 Zp Diaphragm Pumps are ideal for vacuum filtration, vacuum concentrating, distillation and desiccation.
  • ATEX Cat.2 explosion proof diaphragm pump
  • Manual Vacuum regulator with dial gauge and liquid trap
  • Powerful corrosion resistant diaphragm vacuum pump build-in
  • Maintenance-free drive system and proven long diaphragm life
  • Requires minimal benchtop space due to compact design
  • Analytically pure, oil free vacuum
  • Light weight, rugged design
  • All wetted parts are made of Ryton, Viton or Kalrez
  • Designed for continuous running
  • Use in the lab or in the field (with optional adapter)
  • CE Marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Electrical Requirements 400 V 50 Hz
Depth (Metric) 300 mm
Model MPC 301 Zp, ATEX Cat.2
Weight (Metric) 22.9 kg
Temperature (Metric) Max 40°C
Temperature (Metric) Min. 10°C
Flow Rate 38 L/min.
Frequency 50 Hz
Overall Height (Metric) 260 mm
Overall Width (Metric) 240 mm
Pump Type Diaphragm Pump
Maximum Pressure <8 mbar
Voltage 400 V
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.