Learn More
MRPL50 Antibody, R&D Systems™
Code produit 18614387 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μL
Conditionnement:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18614387 25 μL 25µL
18694538 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18614387 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP26872825ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    457.09€
    391.65€ / 25µL
    Save 65.44€
    14% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MRPL50 Polyclonal specifically detects MRPL50 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MRPL50
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
Formule PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gène 39S ribosomal protein L50, mitochondrial, FLJ20493, L50mt, mitochondrial 39S ribosomal protein L50, mitochondrial ribosomal protein L50, MRP-L50FLJ21990
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LGHVVPNSRLHQMCRVRDVLDFYNVPIQDRSKFDELSASNLPPNLKITWS
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 25 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 54534
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG