Learn More
Glucose 1-dehydrogenase Antibody (OTI2A7), DyLight 488, R&D Systems™
Code produit 18139704 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18139704 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18139704 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP271478G
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Glucose 1-dehydrogenase Monoclonal specifically detects Glucose 1-dehydrogenase in Human, Monkey, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Glucose 1-dehydrogenase
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI2A7
Conjugué DyLight 488
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène 6-phosphogluconolactonase, DKFZp686A01246, EC 1.1.1.49, EC 2.7.4.3, EC 3.1.1.31, G6PD, H form, G6PDH, GDH/6PGL endoplasmic bifunctional protein, GDHglucose 1- dehydrogenase, glucose dehydrogenase, glucose dehyrogenase, glucose-6-phosphate dehydrogenase, salivary, hexose-6-phosphate dehydrogenase (glucose 1-dehydrogenase), MGC87643
Symboles de gène(s) H6PD
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length recombinant protein of human Glucose 1-dehydrogenase (NP_004276) produced in HEK293T cells.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9563.0
Espèces cibles Human, Monkey, Primate
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus