Learn More
MSH6 Antibody (035), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18606011 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606011 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18606011 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP289265PCP
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
MSH6 Monoclonal specifically detects MSH6 in Ferret/Human/Monkey/Mouse/Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MSH6
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 035
Conjugué PerCP
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS
Alias de gène DNA mismatch repair protein Msh6, G/T mismatch-binding protein, GTBPHNPCC5, GTMBP, hMSH6, HSAP, mutS (E. coli) homolog 6, mutS homolog 6 (E. coli), MutS-alpha 160 kDa subunit, p160, sperm-associated protein
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human MSH6.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Breast Cancer, Cancer, DNA Repair, Mismatch Repair
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2956
Espèces cibles Ferret, Human, Monkey, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus